1686310
USP
Trifluridine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Carboxy-2′-deoxyuridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trifluridine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H12N2O7/c13-3-6-5(14)1-7(19-6)12-2-4(9(16)17)8(15)11-10(12)18/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,16,17)(H,11,15,18)/t5-,6+,7-/m0/s1
GAGYTXTVUMXAOC-XVMARJQXSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3