1680030
USP
Triamterene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,4-Diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, NSC 33416
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triamterene
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-8-10(18-12(14)16-9)17-11(19)7(15-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
USTXKGPQJJRCTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Triamterene
- Triamterene Capsules
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3