Documenti fondamentali
Y0002131
Squalene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaene
Scegli un formato
500 MG
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 140.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.72
Beilstein:
1728919
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Famiglia di API
squalene
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
285 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Squalene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)