1612572
USP
Sevoflurane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Hexafluoroisopropyl methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sevoflurane
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(OC)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare sevoflurane-related compounds stock solution during impurity analysis of sevoflurane by using gas chromatography in conjunction with flame ionization (GC-FI) as a detector.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)