PHR3347
Sevoflurane Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methoxypropane, Sevoflurane EP Impurity B, Hexafluoroisopropyl methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1612572
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)