1604348
USP
Riluzole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethoxy)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
riluzole
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Riluzole
- Riluzole Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)