Vai a
1601146
USP
Residual Solvent Class 1 - Benzene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzene solution, Benzene in dimethyl sulfoxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 1 - Benzene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
32212BX022012540
Benzene puriss. p.a., reag. meets analytical specification of Ph. Eur., ≥99.7%
Sigma-Aldrich
32212
Benzene
Benzene Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
BX0220
Benzene
Benzene analytical standard
Supelco
12540
Benzene
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss. p.a., reag. meets analytical specification of Ph. Eur., ≥99.7%
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
description
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
format
neat
format
-
format
-
format
neat
agency
USP
agency
USP/NF, ISO
agency
meets USP/NF
agency
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 1A - Muta. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
87.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)