Documenti fondamentali
1595000
USP
Quinidine gluconate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Quinidine gluconate salt
Scegli un formato
200 MG
CHF 308.00
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
CHF 308.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2 · C6H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
520.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
quinidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.C6H12O7/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t13-,14-,19+,20-;2-,3-,4+,5-/m01/s1
XHKUDCCTVQUHJQ-LCYSNFERSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Class IA antiarrhythmic; potassium channel blocker.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)