Documenti fondamentali
1570439
USP
Idoneità del sistema 2-propanolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isopropanolo, soluzione per test di idoneità
Scegli un formato
3 X 1 ML
CHF 433.00
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 1 ML
CHF 433.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 433.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo, sono state sviluppate e pubblicate con il consenso dell′autorità della farmacopea di emissione.
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitate il sito web della farmacopea di emissione.
Applicazioni
Da utilizzare come standard di riferimento USP in test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni per test di idoneità del sistema per saggi e analisi di impurezze mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) come descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Alcol isopropilico
  • Alcol isopropilico miscela azeotropica
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Propanolo BioReagent, for molecular biology, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-Propanolo
2-Propanolo ≥99.7%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W292907
2-Propanolo
Isopropyl alcohol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(3), 2428-2428 (2022)
Azeotropic Isopropyl Alcohol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(5), 2430-2430 (2022)