1559647
USP
Pregabalin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(4-Isobutylpyrrolidin-2-one)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pregabalin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
GUGXRXLTTHFKHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard solution during the impurity analysis of pregabalin by liquid chromatography coupled to a UV detector.