71478
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinonimo/i:
FDAA, Marfey’s reagent
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
≥99.0%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?