1551503
USP
Polivinilpirrolidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
PVP, Polividone, Povidone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
povidone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
Altre note
Risultati analitici
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1