1548134
USP
Potassium bicarbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
potassium bicarbonate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1