Documenti fondamentali
1536509
USP
Phyllanthin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(+)-1,4-Dimethoxy-2,3-diveratrylbutane
Scegli un formato
15 MG
CHF 344.00
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
CHF 344.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.52
Beilstein:
2066503
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phyllanthus
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
COC[C@@H](Cc1ccc(OC)c(OC)c1)[C@@H](COC)Cc2ccc(OC)c(OC)c2
InChI
1S/C24H34O6/c1-25-15-19(11-17-7-9-21(27-3)23(13-17)29-5)20(16-26-2)12-18-8-10-22(28-4)24(14-18)30-6/h7-10,13-14,19-20H,11-12,15-16H2,1-6H3/t19-,20-/m1/s1
KFLQGJQSLUYUBF-WOJBJXKFSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Phyllanthin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)