Documenti fondamentali
1525999
USP
Phenoxybenzamine Alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[Benzyl(1-phenoxypropan-2-yl)amino]ethan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
CHF 1’340.00
CHF 1’340.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 1’340.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H23NO2
Peso molecolare:
285.38
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’340.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
phenoxybenzamine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Phenoxybenzamine Alcohol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Phenoxybenzamine Hydrochloride
  • Phenoxybenzamine Hydrochloride Capsules
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)