Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
papaverine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChI key
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Papaverine Hydrochloride Injection
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description powder |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| API family papaverine | API family papaverine | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papaverine hydrochloride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?