1445506
USP
Monobenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Benzyloxy)phenol, 4-(Phenylmethoxy)phenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
monobenzone
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
119-120 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYR(7299)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2