1441243
USP
Metoprolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]- 2-propanol
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metoprolol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
InChI
1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
MAVSBQOSROXJQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)