Documenti fondamentali
PHR9038
Supelco
Metoprolol EP Impurity B
reference material
Sinonimo/i:
4-(2-Methoxyethyl)phenol
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2)2C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero MDL:
Grado
reference material
agenzia
(Not traceable to any primary pharmacopoeia standard)
Famiglia di API
metoprolol
Saggio
≥96.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)