1375105
USP
Mannitolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-mannitolo, 1,2,3,4,5,6-Hexanehexol, , Mannite
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mannitol
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Utilizzato anche per preparare soluzioni per la preparazione degli standard, soluzioni di risoluzione, soluzioni per test di idoneità del sistema e soluzioni standard per dosaggi, saggi di identificazione e analisi delle impurezze come descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)