Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 263.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
polyoxyl
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| API family polyoxyl | API family polyoxyl | API family polyoxyl | API family polyoxyl |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?