Vai a
1295662
USP
beta-Glycerylphosphorylcholine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1,3-Dihydroxypropan-2-yl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H20NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.22
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
102573711336161445584
2-Mononitroglycerin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1445584
2-Mononitroglycerin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)