Vai a
1133616
USP
Choline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[2-(Hydroxyethoxy)ethyl]trimethylammonium iodide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 440.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H18INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 440.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[N+](CCOCCO)(C)(C)C
InChI
1S/C7H18NO2.HI/c1-8(2,3)4-6-10-7-5-9;/h9H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OHIFSOQCEPPUNY-UHFFFAOYSA-M
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Choline Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Choline Bitartrate
  • Choline Chloride
  • Choline Citrate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
166718812252151445018
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 200 mg
packaging
-
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 25 mg
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)