Vai a
1286504
USP
Fruttosio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(−)-fruttosio, D-levulosio, Zucchero della frutta
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
125 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 501.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
eCl@ss:
25140904
CHF 501.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fructose
manufacturer/tradename
USP
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito della Farmacopea emittente.
Fruttosio, disidratato sotto vuoto a 70 °C per 4 h.
Application
Fruttosio standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Fruttosio iniezione
  • Sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio
  • Fruttosio e sodio cloruro iniezione
  • Lattulosio concentrato
  • D-chiro-inositolo
  • Zucchero comprimibile
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0550000Y0002132F3510
Fruttosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286504
Fruttosio
D-(−)-fruttosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0550000
D-(−)-fruttosio
D-(−)-fruttosio CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002132
D-(−)-fruttosio
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
agency
USP
agency
-
agency
BP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fruttosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)