1279065
USP
Fluorouracil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluorouracil
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
180-184 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Fluorouracil
- Flucytosine
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)