PHR2865
Fluorouracil Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Barbituric acid, Fluorouracil Impurity A (PhEur), 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1279019
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
fluorouracil
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
248-252 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)