Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eugenol
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description natural, ≥98%, FG | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description phyproof® Reference Substance |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Kosher, Fragrance grade, Halal, FG, natural | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| bp 254 °C (lit.) | bp 254 °C (lit.) | bp 254 °C (lit.) | bp 254 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eugenol
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?