Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethosuximide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
InChI key
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911)
General description
Application
- Ethosuximide Capsules
- Ethosuximide Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| Gene Information human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911) | Gene Information human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911) | Gene Information human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911) | Gene Information human ... CACNA1G(8913), CACNA1H(8912), CACNA1I(8911) |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1264002, traceable to Ph. Eur. E2150000 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethosuximide
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?