1236970
USP
Epinephrine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
epinephrine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Epinephrine is classified as sympathomimetic catecholamine. It is a stress hormone and functions as part of the ′fight or flight′ response.
Applicazioni
Also used to prepare standard, sensitivity, and system suitability solutions during the assay and impurity analysis of Epinephrine by using liquid chromatography in conjunction with a UV detector.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3