Y0000883
Adrenaline with impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-Epinephrine, (−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, L-Adrenaline, L-Epinephrine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Descrizione
API family: adrenaline
Famiglia di API
adrenaline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)