1214004
USP
Dioxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, Dioxybenzone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxybenzone
Produttore/marchio commerciale
USP
P. eboll.
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3