1181506
USP
Diacetylated Monoglycerides
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glycerides, C14-22 mono-, acetates
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diacetylated monoglycerides
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O(CC(OC(=O)C)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26-21-23(20-24)27-22(2)25/h23-24H,3-21H2,1-2H3
HUQABGDIJUXLRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)