1110009
USP
Chlordiazepoxide hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlordiazepoxide
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(c3ccccc3)=[N+]([O-])C1
InChI
1S/C16H14ClN3O.ClH/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15;/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19);1H
DMLFJMQTNDSRFU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Chlordiazepoxide Hydrochloride and Clidinium Bromide Capsules
- Chlordiazepoxide Hydrochloride Capsules
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)