Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1300.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
400 mmHg ( 323 °C)
API family
carprofen
manufacturer/tradename
USP
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥95% (GC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description VETRANAL®, analytical standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) clinical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| agency USP | agency - | agency traceable to USP 1096702 | agency - |
| mp 243-246 °C (lit.) | mp 243-246 °C (lit.) | mp 243-246 °C (lit.) | mp 243-246 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carprofen Related Compound A
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?