1086957
USP
Calcium lignosulfonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lignosulfonic acid calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calcium lignosulfonate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C20H26O10S2.Ca/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);/q;+2/p-2
RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1