1082617
USP
Butyl cinnamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cinnamic acid butyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
butyl cinnamate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O(CCCC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-3-11-15-13(14)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-10H,2-3,11H2,1H3/b10-9+
OHHIVLJVBNCSHV-MDZDMXLPSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)