33065
1-butanolo
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
5.5 mmHg
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
649 °F
Limite di esplosione
11.2 %
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as C3H7COOH)
≤0.01% n-butylaldehyde
≤0.03% aldehydes, ketones (as C3H7CHO)
≤0.05% 2-butanol
≤0.1% di-n-butylether
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.15% iso-butanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
P. eboll.
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−90 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
L′articolo codice 33065-6X1L-R uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 33065-1L-R che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup