Documenti fondamentali
1075799
USP
Bisoprolol Related Compund D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(4-{[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl}phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol fumarate (2:1) salt
Scegli un formato
50 MG
CHF 1’340.00
CHF 1’340.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 1’340.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
(C19H33NO5)2 · C4H4O4
Peso molecolare:
827.01
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’340.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
bisoprolol
Confezionamento
pkg of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Bisoprolol Related Compund D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)