Documenti fondamentali
1044913
USP
Atomoxetine S-isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, (S)-Tomoxetine hydrochloride
Scegli un formato
10 MG
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 1’250.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
atomoxetine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].N(CC[C@H](Oc2c(cccc2)C)c1ccccc1)C.[H+]
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1
LUCXVPAZUDVVBT-LMOVPXPDSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Atomoxetine S-isomer USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Atomoxetine Hydrochloride
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)