Documenti fondamentali
1036948
USP
o-Anisaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
Scegli un formato
3 X 0.5 ML
CHF 152.00
CHF 152.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 0.5 ML
CHF 152.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
606301
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 152.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mepyramine, anisaldehyde
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
238 °C (lit.)
Punto di fusione
34-40 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
o-Anisaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Azioni biochim/fisiol
Naturally-occurring aromatic aldehyde with acaricidal activity. May condense with L-tryptophan in foods to form the corresponding phenolic tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid which is a potent antioxidant.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)