1027007
USP
5-Amino-2,4,6-triiodo-N-methylisophthalamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Amino-2,4,6-triiodo-5-(methylcarbamoyl)benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
5-amino-2,4,6-triiodo-n-methylisophthalamic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC)I)C(=O)O)I)N
InChI
1S/C9H7I3N2O3/c1-14-8(15)2-4(10)3(9(16)17)6(12)7(13)5(2)11/h13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
AKXKBAWZIVNNJR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)