1012689
USP
Albuterol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-Oxybis(methylene)bis{4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol} diacetate diacetate, Sambutamol dimer diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
albuterol, salbutamol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3