Documenti fondamentali
BP192
2-tert-Butylamino-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
albuterol, salbutamol
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
2-tert-Butylamino-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)ethanol sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Salbutamol Oral Solution
  • Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)