Z226262
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Cyanopropyl HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for USP L10
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Nucleosil®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Nucleosil®
Grado di funzionalizzazione
5% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
cyano
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)