Documenti fondamentali
Z226203
Nucleosil® C8 HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Nucleosil®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Nucleosil®
Grado di funzionalizzazione
8.5% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
octyl
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)