Y0002309
Carbonato di calcio
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Calcium carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)