Y0002238
Riociguat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
riociguat
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti