Vai a
SML2941
Maribavir
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3S,4R,5S)-2-(5,6-Dichloro-2-(isopropylamino)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 1263W94, Benzimidavir, VP-41263
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 431.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19Cl2N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.24
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC1=NC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2N1[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)C
InChI
1S/C15H19Cl2N3O4/c1-6(2)18-15-19-9-3-7(16)8(17)4-10(9)20(15)14-13(23)12(22)11(5-21)24-14/h3-4,6,11-14,21-23H,5H2,1-2H3,(H,18,19)/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
KJFBVJALEQWJBS-XUXIUFHCSA-N
Biochem/physiol Actions
Maribavir is an orally available antiviral agent under development for treatment and prevention of human cytomegalovirus (HCMV) infection. Maribavir is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of HCMV protein kinase pUL97 that blocks viral replication.
potent and selective ATP-competitive inhibitor of HCMV protein kinase pUL97; orally available antiviral agent
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R9644BP593Y0000377
Maribavir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2941
Maribavir
Ribavirin antiviral
Sigma-Aldrich
R9644
Ribavirin
Ribavirin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP593
Ribavirin
Ribavirin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000377
Ribavirin
description
≥98% (HPLC)
description
antiviral
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Che succede?
WGK 3
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)