Documenti fondamentali
SU860144
Supelco
Short thread autosampler vial, clear glass
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
Caratteristiche
graduated with marking spot
Confezionamento
pkg of 1000 ea
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.2 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)