Documenti fondamentali
SU860134
Supelco
Flaconcino con spazio di testa, collo piatto, fondo piatto
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass (hydrolytic class 3)
Caratteristiche
closure type crimp seal, 20 mm
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E.
31 mm
diam. × alt.
31 mm × 101 mm
Volume
50 mL
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seals
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)